Läs mer
Metyleikosanoat, 98+%
Produktkod. 11334548
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11334548 2 g 2g
11324548 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042399.04
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1120-28-1 | C21H42O2 | 326,57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1120-28-1
Molekylformel C21H42O2
Molekylvikt (g/mol) 326.57
MDL-nummer MFCD00009014
InChI-nyckel QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl arachidate, eicosanoic acid, methyl ester, arachidic acid methyl ester, methyl eicosanoate, methyl arachisate, arachidic acid methylester, eicosanoic acid methyl ester, methylarachidate, methyl aracidate
PubChem CID 14259
IUPAC-namn metylikosanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl eicosanoate
Smältpunkt 48 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 215 °C (10 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 2 g
Löslighetsinformation Löslig i varm sprit. Sparsamt löslig i vatten.
Formel vikt 326.56
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.