Läs mer
Methyl Ergonovine Maleate Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylergometrine maleate |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25N3O2.C4H4O4/c1-3-14(11-24)22-20(25)13-7-16-15-5-4-6-17-19(15)12(9-21-17)8-18(16)23(2)10-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-7,9,13-14,18,21,24H,3,8,10-11H2,1-2H3,(H,22,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t13-,14+,18-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 455.2056 |