Läs mer
Methyl Ethanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Ethanesulfonate |
| CAS | 1912-28-3 |
| Molekylformel | C3H8O3S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Methyl Ethylsulfonate, Ethanesulfonic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O3S/c1-3-7(4,5)6-2/h3H2,1-2H3 |
| LEDER | COS(CC)(=O)=O |
| IUPAC-namn | methyl ethanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.16 |
| Formel vikt | 124.0194 |