Läs mer
Metyletylketon 25L, Solveco
Beskrivning
Metyletylketon (vanligtvis kallat MEK eller butanon) är ett mycket effektivt lösningsmedel som kan lösa upp en mängd olika ämnen. Det används i stor utsträckning i industriella processer som involverar gummi, hartser, cellulosaacetat, nitrocellulosabaserade beläggningar och vinylfilmer.
På grund av sin utmärkta solvens och snabba avdunstningshastighet används MEK ofta vid produktion av plaster, textilier och paraffinvax. Det är också en vanlig komponent i hushålls- och kommersiella produkter såsom lack, lack, färgborttagningsmedel och rengöringsmedel.
Dessutom används MEK som denaturant vid formulering av industrialkoholer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butan-2-one |
| CAS | 78-93-3 |
| Kvantitet | 25 L |
| Förpackning | 15 L HDPE-behållare |
| Kokpunkt | 80 °C |
| Molekylvikt (g/mol) | 72.11 g/mol |
| Procent renhet | 99.90% |
| Kvalitet | Tekniskt |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.