Läs mer
Metyletylketon, BAKER ANALYZED™ Laboratoriereagens, J.T. Baker™
Produktkod. 10463271 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10463271 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 10463271 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8052.1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Specifikationer
CAS 78-93-3
Aciditet max. 0,003 % (som CH3COOH)
Densitet 0,797 till 801,000 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 1 L
Rester efter avdunstning max. 0,005 %
Analysprocentintervall minst 99 %
Molekylformel C4H8O
MDL-nummer MFCD00011648
Vatten Max. 0,2 %
Synonym 2-Butanone, MEK, EK 500 Additive, Butanone, Ethyl methyl ketone
Kokpunkt 79,6 °C
InChI-nyckel ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC(C)=O
IUPAC-namn butan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 72.11