Läs mer
Metyletylketon, HPLC-kvalitet, J.T. Baker™
Produktkod. 15548544 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
4 L
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
4 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15548544 4 L Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 4 L
1 options
Produktkod. 15548544 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 921403
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lösningsmedel med hög renhet för användning i analytiska och preparativa separationer
    För användning i vätskekromatografi (HPLC& UHPLC)& spektrofotometri
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Ethyl Ketone
CAS 78-93-3
Flampunkt −9.00°C (−48.20°F)
Anteckningar om renhetsgrad Meets ACS reagent chemical requirements
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C4H8O
MDL-nummer MFCD00011648
Kvantitet 4 L
Densitet 1L = 0.81kg
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
InChI-nyckel ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC(C)=O
IUPAC-namn butan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 72.11
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
Formel vikt 72.11
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.