Läs mer
Methyl Ethyl Ketone, MP Biomedicals
Produktkod. 11427822 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427822 500 mL 500ml
11437822 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11427822 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215554890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00 SEK
    455.69 SEK / 500ml
    Save 23.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 78-93-3
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00011648
InChI-nyckel ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC-namn butan-2-one
LEDER CCC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl ethyl ketone
Färg Färglös
Densitet 0.805 to 0.807g/mL
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska
Formel vikt 72.11