Läs mer
Methyl Flufenpyr, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Flufenpyr |
| CAS | 188489-52-3 |
| Molekylformel | C15H11ClF4N2O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Methyl 2-[2-Chloro-4-fluoro-5-[5-methyl-6-oxo-4-(trifluoromethyl)-1(6H)-pyridazinyl]phenoxy]acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClF4N2O4/c1-7-8(15(18,19)20)5-21-22(14(7)24)11-4-12(9(16)3-10(11)17)26-6-13(23)25-2/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)COc1cc(N2N=CC(=C(C)C2=O)C(F)(F)F)c(F)cc1Cl |
| IUPAC-namn | methyl 2-[2-chloro-4-fluoro-5-[5-methyl-6-oxo-4-(trifluoromethyl)pyridazin-1-yl]phenoxy]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.71 |
| Formel vikt | 394.0343 |