missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl Flurbiprofen, TRC

Produktkod. 30467508
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30467508 25 mg
30470013 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30467508 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30535025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 66202-86-6
Molekylformel C16 H15 F O2
Molekylvikt (g/mol) 258.29
Synonym 2-Fluoro-α-methyl-[1,1'-biphenyl]-4-acetic acid methyl ester, (±)-Flubiprofen methyl ester, Flurbiprofen methyl ester, Methyl flurbiprofen
IUPAC-namn methyl 2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoate
LEDER COC(=O)C(C)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl Flurbiprofen
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15FO2/c1-11(16(18)19-2)13-8-9-14(15(17)10-13)12-6-4-3-5-7-12/h3-11H,1-2H3
Formel vikt 258.1056
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.