Läs mer
Metylformiat, 97 %, får forts. upp till ca 3 % metanol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11482538
Change view
Kvantitet:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482538 500 mL 500ml
11492538 2500 mL 2500ml
11468800 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482538 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15850.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 107-31-3 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Metylformiat används som en prekursor till formamid, dimetylformamid och myrsyra. Det används som jäsmedel och används för snabbtorkande ytbehandlingar på grund av dess höga ångtryck. Det används som en komponent i azeotrop för att återvinna dyra lösningsmedel. Vidare används det som ett drivmedel och en mellanprodukt för optiska vitmedel och cyanvätesyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylformiat används som prekursor till formamid, dimetylformamid och myrsyra. Det används som jäsmedel och används för snabbtorkande ytbehandlingar på grund av dess höga ångtryck. Det används som en komponent i azeotrop för att återvinna dyra lösningsmedel. Vidare används det som ett drivmedel och en mellanprodukt för optiska vitmedel och cyanvätesyra.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-31-3
Molekylformel C2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 60.05
MDL-nummer MFCD00003291
InChI-nyckel TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Synonym formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
PubChem CID 7865
ChEBI CHEBI:77699
IUPAC-namn metylformiat
LEDER COC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Formate
Smältpunkt °C to 100°C
Densitet 0.972
Kokpunkt 32°C to 33°C
Flampunkt -26°C (-14°F)
Analysprocentintervall 97%
Anteckningar om analysprocent får forts. fram till≈ 3 % metanol
Linjär formel HCO2CH3
Brytningsindex 1.344
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1243
Beilstein 1734623
Merck Index 14,6077
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 60.05
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.