Läs mer
Metylformiat, 97 %, kan fortsätta upp till ca 3 % metanol
Beskrivning
Metylformiat används som en prekursor till formamid, dimetylformamid och myrsyra. Det används som jäsmedel och används för snabbtorkande ytbehandlingar på grund av dess höga ångtryck. Det används som en komponent i azeotrop för att återvinna dyra lösningsmedel. Vidare används det som ett drivmedel och en mellanprodukt för optiska vitmedel och cyanvätesyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Metylformiat används som prekursor till formamid, dimetylformamid och myrsyra. Det används som jäsmedel och används för snabbtorkande ytbehandlingar på grund av dess höga ångtryck. Det används som en komponent i azeotrop för att återvinna dyra lösningsmedel. Vidare används det som ett drivmedel och en mellanprodukt för optiska vitmedel och cyanvätesyra.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl formate |
| Smältpunkt | -100 °C |
| Densitet | 0.972 |
| Kokpunkt | 32 °C till 33 °C |
| Flampunkt | −26 °C (−14 °F) |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Anteckningar om analysprocent | får forts. fram till≈ 3 % metanol |
| Linjär formel | HCO2CH3 |
| Brytningsindex | 1.344 |
| Kvantitet | 2500 mL |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.