Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl formate |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 0.974g/mL at 20°C |
| Kokpunkt | 34°C (1013 hPa) |
| Flampunkt | −19°C (−2.2°F) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | HCO2CH3 |
| Kvantitet | 1 L |
| UN-nummer | UN1243 |
| Beilstein | 1734623 |
| Visa mer |