Läs mer
Methyl formate, Reagent Grade, 97%, Honeywell™
Produktkod. 15677950 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 x 1 L
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15677950 2.5 L Glass bottle 2.5 L
15667950 1 L Glass bottle 1 L
15687950 4 x 1 L Glass bottle Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15677950 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer M468372.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 97%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-31-3
Molekylformel C2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 60.05
MDL-nummer MFCD00003291
InChI-nyckel TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Synonym formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
PubChem CID 7865
ChEBI CHEBI:77699
IUPAC-namn methyl formate
LEDER COC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl formate
Färg Colorless
Densitet 0.974g/mL at 20°C
Kokpunkt 34°C (1013 hPa)
Flampunkt −19°C (−2.2°F)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel HCO2CH3
Kvantitet 2.5 L
UN-nummer UN1243
Beilstein 1734623
Formel vikt 60.05g/mol
Procent renhet 0.97
Fysisk form Liquid