Läs mer
Metylformiat, 98 %, för spektroskopi
Produktkod. 10445851 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10445851 500 mL Glasflaska 500ml
10742453 5 mL Glasflaska 5ml
10414315 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10445851 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 414345000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 107-31-3 | C2H4O2 | 60,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
för UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-31-3
Molekylformel C2H4O2
Molekylvikt (g/mol) 60.05
MDL-nummer MFCD00003291
InChI-nyckel TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Synonym formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
PubChem CID 7865
ChEBI CHEBI:77699
IUPAC-namn metylformiat
LEDER COC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl formate
Namnnotering 98%
Aciditet 0,0008 meq/g max.
Abs. 0,009 max vid 320 nm, 0,032 max vid 300 nm, 0,051 max vid 270 nm, 1 max vid 260 nm
Smältpunkt -100,0 °C
Densitet 0.9680g/mL, 0.968
Kokpunkt 31,0 °C till 33,0 °C
Flampunkt −32 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HCO2CH3
Brytningsindex 1,3420 till 1,3440
Kvantitet 500 mL
Beilstein 02, 18
Rester efter avdunstning 0,0005% max.
Fieser 05,446
Merck Index 15, 6148
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 300 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i nästan alla konventionella organiska lösningsmedel, blandbara med alkohol, lösliga i eter
Viskositet 0,35 mPa (20 °C)
Formel vikt 60.05
Procent renhet 98%
Kvalitet Spektroskopi
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.