Läs mer
Methyl Formate, 99%, Spectrophotometric Grade, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Produktkod. 15632800
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15632800 1 L Glass bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15632800 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 2597051L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Spectrophotometric Grade, 99%
  • Spectrophotometric grade solvents are high purity solvents made specifically for applications using spectrophotometers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Formate
CAS 107-31-3
Densitet 0.974g/mL at 20°C
Flampunkt −19°C (−2.2°F)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C2H4O2
Linjär formel HCO2CH3
MDL-nummer MFCD00003291
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1243
Beilstein 1734623
Synonym formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
InChI-nyckel TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC=O
IUPAC-namn methyl formate
Molekylvikt (g/mol) 60.05
PubChem CID 7865
ChEBI CHEBI:77699
Formel vikt 60.05g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet Sprectrophotometric