Läs mer
Methyl Formate-d, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Formate-d |
| CAS | 23731-38-6 |
| Molekylformel | C2 D H3 O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Formic-d acid','methyl ester (6CI','7CI','8CI','9CI), Methyl deuterioformate, Methyl Formate-d1, Methyl Formate-D, Formic-d acid methyl ester, Formic acid methyl ester-d1 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i2D |
| LEDER | [2H]C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl deuterioformate |
| Molekylvikt (g/mol) | 61.0581 |
| Formel vikt | 61.0274 |