Läs mer
Methyl Formate-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Formate-d |
| CAS | 23731-38-6 |
| Molekylformel | C2 D H3 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Formic-d acid, methyl ester (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI), Methyl deuterioformate, Methyl Formate-d1, Methyl Formate-D, Formic-d acid methyl ester, Formic acid methyl ester-d1 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i2D |
| LEDER | [2 H]C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl deuterioformate |
| Molekylvikt (g/mol) | 61.0581 |
| Formel vikt | 61.0274 g/mol |
| Visa mer |