missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl Formate-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Formate-D4 |
| CAS | 23731-40-0 |
| Molekylformel | C2 D4 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Formic-d acid, methyl-d3 ester (8 CI, 9 CI), Methan-d3-ol, formate-d (8 CI), Methyl Formate-D4, Methyl formate-d4, Methyl-d3 formate-d, Formic-d acid methyl-d3 ester, Formic acid methyl ester-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i1D3,2 D |
| LEDER | [2 H]C(=O)OC([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | trideuteriomethyl deuterioformate |
| Molekylvikt (g/mol) | 64.0766 |
| Formel vikt | 64.0462 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?