Learn More
Methyl Formate, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15868450
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 L
100mL
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
15868450 2.5 L 2.5 L
15858450 100 mL 100mL
15826270 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15868450 Proveedor Sigma Aldrich N.º de proveedor 8008892500
 Restricted Item
Beräknad leverans: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 107-31-3
Especificaciones
Melting Point -100.4°C
Density 0.968 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 31.5°C/1013 hPa
MDL Number MFCD00003291
Quantity 2.5 L
Synonym Methyl formate, Formic acid methyl ester, Methyl formate
Molecular Weight (g/mol) 60.05
Grade Research
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.