Läs mer
Methyl Formate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formic acid-methyl ester |
| CAS | 107-31-3 |
| Molekylformel | C2 H4 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Formic acid','methyl ester, Methanoic acid methyl ester, Methyl formate, Methyl methanoate, R 611 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3 |
| LEDER | COC=O |
| IUPAC-namn | methyl formate |
| Molekylvikt (g/mol) | 60.05 |
| Formel vikt | 60.0211 |