missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl Fucopyranoside (Alpha,Beta mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Fucopyranoside (alpha,beta mixture) |
| CAS | 65310-00-1 |
| Molekylformel | C7H14O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Methyl 6-Deoxy-galactopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O5/c1-3-4(8)5(9)6(10)7(11-2)12-3/h3-10H,1-2H3/t3-,4+,5+,6-,7?/m0/s1 |
| LEDER | COC1O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (3S,4R,5S,6S)-2-methoxy-6-methyloxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.12 |
| Formel vikt | 178.0841 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?