Läs mer
Metylgallat, TRC
Produktkod. 17951615
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
17951615 5 g
1 options
Produktkod. 17951615 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3115105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylgallate
CAS 99-24-1
Molekylformel C8 H8 O5
Synonym Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, methyl ester, Gallic acid, methyl ester (6CI,8CI), 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid methyl ester, Gallincin, Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Methyl gallate, NSC 363001
InChI formel InChI=1S/C8H8O5/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3,9-11H,1H3
LEDER COC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
IUPAC-namn Metyl 3,4,5-trihydroxybenzoat
Molekylvikt (g/mol) 184.15
Formel vikt 184.0372
Kvantitet 5 g