Läs mer
Metylglykolat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11453478
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453478 5 g 5g
11463478 25 g 25g
11473478 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453478 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17870.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 96-35-5 | C3H6O3 | 90.078 g/mol
Metylglykolat är ett kemiskt reagens som används vid syntesen av taxol och rapamycin. Den används vid garvning av läder och textilfärgning. Det fungerar som ett smakämne, konserveringsmedel i livsmedelsbearbetning, i vattenreningsindustrier och som kemiska mellanprodukter. Vidare används det i emulsionspolymerer, bläck och färgtillsatser för att förbättra flytegenskaperna och ge glans. Det spelar en viktig roll vid framställning av triisopropylsilanyloxi-ättiksyrametylester med imidazol som reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylglykolat är ett kemiskt reagens som används vid syntes av taxol och rapamycin. Den används vid garvning av läder och textilfärgning. Det fungerar som ett smakämne, konserveringsmedel i livsmedelsbearbetning, i vattenreningsindustrier och som kemiska mellanprodukter. Vidare används det i emulsionspolymerer, bläck och färgtillsatser för att förbättra flytegenskaperna och ge glans. Det spelar en viktig roll vid framställning av triisopropylsilanyloxi-ättiksyrametylester med imidazol som reagens.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-35-5
Molekylformel C3H6O3
Molekylvikt (g/mol) 90.078
MDL-nummer MFCD00004667
InChI-nyckel GSJFXBNYJCXDGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl glycolate, methyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, methyl ester, glycolic acid, methyl ester, acetic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, glycolic acid methyl ester, unii-7g7r729ej0, hydroxyacetic acid methyl ester, glycolic acid methyl, methyl2-hydroxyethanoate
PubChem CID 66774
IUPAC-namn metyl-2-hydroxiacetat
LEDER COC(=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl glycolate
Densitet 1.184
Kokpunkt 150°C to 151°C
Flampunkt 67°C (152°F)
Analysprocentintervall 98+%
Linjär formel HOCH2CO2CH3
Brytningsindex 1.417
Kvantitet 5 g
Beilstein 1699571
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 90.08
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.