Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylgrönt, 0,1% vikt/volym aq. soln.
Produktkod. 15461827
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461827 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15461827 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 042747.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14855-76-6 | C27H35BrClN3 | 516.952 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Green
CAS 14855-76-6
Koncentration 0.1% w/v aq. soln.
Molekylformel C27H35BrClN3
MDL-nummer MFCD00036449
Merck Index 14,6082
Synonym C.I. 42590; Ethyl Green
InChI-nyckel IDAQSADEMXDTKN-UHFFFAOYSA-L
LEDER CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Br-]
IUPAC-namn [4-[[4-(dimetylamino)fenyl]-(4-dimetylazaniumylidencyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]fenyl]-etyl-dimetylazanium;bromid;klorid
Molekylvikt (g/mol) 516.952
PubChem CID 84671
Formel vikt 516.95
Odör Odorless
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.