Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Green |
| CAS | 7114-03-6 |
| Molekylformel | C27H35Cl4N3Zn |
| Färg | Grön |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI-nyckel | ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J |
| LEDER | CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn+2].[Br-] |
| IUPAC-namn | zink;[4-[[4-(dimetylamino)fenyl]-(4-dimetylazaniumylidencyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]fenyl]-etyl-dimetylazanium;bromid;triklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 608.78 |
| PubChem CID | 131675247 |
| Visa mer |