Läs mer
Metylgrön, 5g, MP Biomedicals
Produktkod. 17522625 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
17522625 5 g
1 options
Produktkod. 17522625 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04806404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 SEK
    642.64 SEK / 5g
    Save 32.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
7114-03-6 DNA-färgning användbar som spårfärg i sura buffertar. Kan även spåra nativt DNA i vissa neutrala system
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Green
CAS 7114-03-6
Molekylformel C27H35Cl4N3Zn
InChI-nyckel ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J
LEDER CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn+2].[Br-]
IUPAC-namn zink;[4-[[4-(dimetylamino)fenyl]-(4-dimetylazaniumylidencyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]fenyl]-etyl-dimetylazanium;bromid;triklorid
Molekylvikt (g/mol) 608.78
PubChem CID 131675247
Kvantitet 5 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl Green
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methyl green