Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylgrön, zinkklorid
Produktkod. 15494099
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494099 25 g 25g
15404109 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494099 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61509.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1417.80 SEK
    1138.65 SEK / 25g
    Save 279.15 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7114-03-6 | C27H35Cl4N3Zn | 608,78 g/mol
Methyl Green är en DNA-färgning som används som spårningsfärg i sura buffertar för elektrofores. Det hjälper till att differentiera bakterier och är också en vävnadsfärgning för nukleoler och mitokondrier i vävnader. Det används ofta med Bismarck Brown.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Methyl Green är en DNA-färgning som används som spårfärg i sura buffertar för elektrofores. Det hjälper till att differentiera bakterier och är också en vävnadsfärgning för nukleoler och mitokondrier i vävnader. Det används ofta med Bismarck Brown.
Löslighet Lösligt
i vatten, etanol eller metanol
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7114-03-6
Molekylformel C27H35Cl4N3Zn
Molekylvikt (g/mol) 608.78
MDL-nummer MFCD00151094
InChI-nyckel ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J
Synonym C.I. 42590
PubChem CID 131675247
IUPAC-namn zink;[4-[[4-(dimetylamino)fenyl]-(4-dimetylazaniumylidencyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]fenyl]-etyl-dimetylazanium;bromid;triklorid
LEDER CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn+2].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Green, zinc chloride
Smältpunkt >300 °C
Beilstein 3914106
Färg Klart
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol eller metanol
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 653.24
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl Green, zinc chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl Green, zinc chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.