missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific Chemicals Metylgrönt, zinkkloridsalt, rent, certifierat

Produktkod. p-4229039 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10045750

Brand: Thermo Scientific Chemicals 414380250

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 7114-03-6 | C27H35BrClN3·xZnCl2 | 653.23 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7114-03-6
Molekylformel C27H35BrClN3·xZnCl2
Molekylvikt (g/mol) 653.23

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl Green, zinc chloride salt
Smältpunkt 233.0°C
Färg Brun-röd eller grön
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,6082
Synonym C.I. 42590, Ethyl Green, zinc chloride salt
Löslighetsinformation Solubility in water: 70g/L (20°C)
InChI-nyckel ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J
LEDER CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn+2].[Br-]
IUPAC-namn zink;[4-[[4-(dimetylamino)fenyl]-(4-dimetylazaniumylidencyklohexa-2,5-dien-1-yliden)metyl]fenyl]-etyl-dimetylazanium;bromid;triklorid
PubChem CID 131675247
Formel vikt 653.23
Kvalitet Ren
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl Green, zinc chloride salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4-(dimethylimi nio)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-Nethyl-N,N-dime

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.