Läs mer
Metylheptadekanoat, Thermo Scientific™
Produktkod. 17730649 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17730649 1 g
17740649 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17730649 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469300010
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Specifikationer
Alfa vektor METYLHEPTADECANOAT
Kemiskt namn eller material Methyl heptadecanoate
CAS 1731-92-6
Smältpunkt 29 °C till 30 °C
Färg Färglös eller vit till gul
Kokpunkt 152 °C till 153 °C
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Konformerar
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C18 H36 O2
MDL-nummer 00009001
Kvantitet 1 g
Synonym Methyl margarate
Molekylvikt (g/mol) 284.48
Fysisk form Flytande eller pulver