Läs mer
Metylheptafluorobutyrat, TRC
Produktkod. 30466784
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30466784 500 mg
1 options
Produktkod. 30466784 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM010285500MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Heptafluorobutyrate
CAS 356-24-1
Molekylformel C5 H3 F7 O2
Kvantitet 500 mg
Synonym Butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, methyl ester (ACI), Butanoic acid, heptafluoro-, methyl ester (9CI), Butyric acid, heptafluoro-, methyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Methyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate (ACI), 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-butyric acid methyl ester, Heptafluorobutyric acid methyl ester, Methyl heptafluorobutanoate, Methyl heptafluorobutyrate, Methyl perfluorobutanoate, Methyl perfluorobutyrate, Perfluorobutanoic acid-methyl ester, Butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, methyl ester (ACI), Butanoic acid, heptafluoro-, methyl ester (9CI), Butyric acid, heptafluoro-, methyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Methyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate (ACI), 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-butyric acid methyl ester, Heptafluorobutyric acid methyl ester, Methyl heptafluorobutanoate, Methyl heptafluorobutyrate, Methyl perfluorobutanoate, Methyl perfluorobutyrate, Perfluorobutanoic acid-methyl ester
InChI formel InChI=1S/C5H3F7O2/c1-14-2(13)3(6,7)4(8,9)5(10,11)12/h1H3
LEDER COC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-namn Metyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoat
Molekylvikt (g/mol) 228.065
Formel vikt 228.002