Läs mer
Metylheptafluorobutyrat, TRC
Produktkod. 30477413
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30477413 1 g
1 options
Produktkod. 30477413 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM0102851G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Heptafluorobutyrate
CAS 356-24-1
Molekylformel C5 H3 F7 O2
Kvantitet 1 g
Synonym Butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, methyl ester (ACI), Butanoic acid, heptafluoro-, methyl ester (9CI), Butyric acid, heptafluoro-, methyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Methyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate (ACI), 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-butyric acid methyl ester, Heptafluorobutyric acid methyl ester, Methyl heptafluorobutanoate, Methyl heptafluorobutyrate, Methyl perfluorobutanoate, Methyl perfluorobutyrate, Perfluorobutanoic acid-methyl ester, Butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, methyl ester (ACI), Butanoic acid, heptafluoro-, methyl ester (9CI), Butyric acid, heptafluoro-, methyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Methyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate (ACI), 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-butyric acid methyl ester, Heptafluorobutyric acid methyl ester, Methyl heptafluorobutanoate, Methyl heptafluorobutyrate, Methyl perfluorobutanoate, Methyl perfluorobutyrate, Perfluorobutanoic acid-methyl ester
InChI formel InChI=1S/C5H3F7O2/c1-14-2(13)3(6,7)4(8,9)5(10,11)12/h1H3
LEDER COC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-namn Metyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoat
Molekylvikt (g/mol) 228.065
Formel vikt 228.002