Läs mer
Methyl Heptanoate(Heptanoic Acid Methyl Ester), TRC
Produktkod. 30403789
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30403789 10 g
1 options
Produktkod. 30403789 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH99846510G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylheptanoate
CAS 106-73-0
Molekylformel C8 H16 O2
Kvantitet 10 g
Synonym Enanthic methyl ester, Methyl enanthate, Methyl heptanoate, Methyl heptoate, Methyl n-heptanoate, Methyl n-heptylate, Methyl oenanthylate, Radia 30159
InChI formel InChI=1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h3-7H2,1-2H3
LEDER CCCCCCC(=O)OC
IUPAC-namn methyl heptanoate
Molekylvikt (g/mol) 144.21
Formel vikt 144.115