missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl Hexanoate-5,5,6,6,6-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Hexanoate-5,5,6,6,6-D5 |
| CAS | 1394230-20-6 |
| Molekylformel | C7 D5 H9 O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Hexanoic-5,5,6,6,6-d5 acid, methyl ester (ACI), Methyl hexanoate-5,5,6,6,6-d5 (ACI), Hexanoic-5,5,6,6,6-d5 acid methyl ester, Hexanoic acid methyl ester-d5, Methyl hexanoate-5,5,6,6,6-D5, Methyl hexanoate-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCC(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 5,5,6,6,6-pentadeuteriohexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.2157 |
| Formel vikt | 135.1308 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?