Läs mer
Metylhexanoat, 99%, analytisk standard för GC, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15530544 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15530544 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15530544 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 414420010
 Begränsad artikel
CAS: 106-70-7 | C7H14O2 | 130,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl hexanoate
CAS 106-70-7
Smältpunkt -71,0 °C
Densitet 0.8840g/mL, 0.884
Kokpunkt 151,0 °C
Flampunkt 42 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H14O2
Linjär formel CH3(CH2)4COOCH3
Brytningsindex 1,4047 till 1,4067
MDL-nummer MFCD00009510
Kvantitet 1 g
Synonym methyl caproate, hexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, methyl ester, methyl hexoate, methyl capronate, methyl n-hexanoate, methyl hexylate, caproic acid methyl ester, methyl caproate natural, methyl n-hexoate
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
InChI-nyckel NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCC(=O)OC
IUPAC-namn metylhexanoat
Molekylvikt (g/mol) 130.19
PubChem CID 7824
ChEBI CHEBI:77322
Viskositet <30 mPa (20 °C)
Formel vikt 130.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl hexanoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.