Läs mer
Metylhexanoat, TRC
Produktkod. 30135748
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135748 500 g
30007532 250 g
30005279 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135748 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM312065500G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-70-7
Molekylformel C7 H14 O2
Molekylvikt (g/mol) 130.18
Synonym Hexanoic Acid Methyl Ester, Hexanoic acid, methyl ester, Agnique 610G, Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Methyl capronate, Methyl hexanoate, Methyl hexoate, Methyl n-hexanoate, NSC 5023, Pastell M 6
IUPAC-namn Metylhexanoat
LEDER CCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caproic Acid Methyl Ester
Kvantitet 500 g
InChI formel InChI=1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
Formel vikt 130.0994