Läs mer
Methyl Hydrazine Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Hydrazine Sulfate |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/CH6N2.H2O4S/c1-3-2;1-5(2,3)4/h3H,2H2,1H3;(H2,1,2,3,4) |
| Formel vikt | 144.0205 |