Läs mer
Metylhydrazinokarboxylat, 97 %
Produktkod. 10655412 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10655412 100 g Glasflaska 100g
10523531 500 g Glasflaska 500g
10569063 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10655412 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 166141000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6294-89-9 | C2H6N2O2 | 90,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6294-89-9
Molekylformel C2H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 90.08
MDL-nummer MFCD00007594
InChI-nyckel WFJRIDQGVSJLLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl carbazate, methyl hydrazinecarboxylate, methyl hydrazinocarboxylate, methoxycarbohydrazide, methylcarbazate, hydrazinecarboxylic acid, methyl ester, carbomethoxyhydrazide, methyl hydrazinoformate, methoxycarbonyl hydrazine, carbazic acid methyl ester
PubChem CID 80519
IUPAC-namn metyl N-aminokarbamat
LEDER COC(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl hydrazinocarboxylate
Namnnotering 97%
Smältpunkt 68 °C till 73 °C
Färg Rosa till vitt
Kokpunkt 108 °C (12,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NNHCO2CH3
Kvantitet 100 g
Beilstein 03, I, 46
Fieser 04,333; 07,235
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och bensen, praktiskt taget olösliga i petroleumeter
Formel vikt 90.08
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller eller trombocyter
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl hydrazinocarboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.