Läs mer
Methyl hydrogen malonate, 96%
Produktkod. 11302949
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302949 5 g 5g
11312949 25 g 25g
11322949 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11302949 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27772.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16695-14-0 | C4H6O4 | 118.088 g/mol
Laktonisering av olefiner med monometylester av malonsyra och ceriumammoniumnitrat utfördes i ättiksyra och i acetonitril under enkel mekanisk omrörning eller ultraljudsbestrålning. Laktonisering av olefiner med CAN och monometylester av malonsyra under ultraljudsbestrålning visar en acceleration med avseende på den analoga mekaniskt omrörda reaktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Laktonisering av olefiner med monometylester av malonsyra och ceriumammoniumnitrat utfördes i ättiksyra och i acetonitril under enkel mekanisk omrörning eller ultraljudsbestrålning. Laktonisering av olefiner med CAN och monometylester av malonsyra under ultraljudsbestrålning visar en acceleration med avseende på den analoga mekaniskt omrörda reaktionen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16695-14-0
Molekylformel C4H6O4
Molekylvikt (g/mol) 118.088
MDL-nummer MFCD00667796
InChI-nyckel PBVZQAXFSQKDKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl hydrogen malonate, malonic acid monomethyl ester, 3-methoxy-3-oxo-propanoic acid, 1-methyl malonate, hydrogen methyl malonate
PubChem CID 538366
IUPAC-namn 3-metoxi-3-oxopropansyra
LEDER COC(=O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl hydrogen malonate
Densitet 1.128
Brytningsindex 1.4295
Kvantitet 5 g
Formel vikt 118.09
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.