Läs mer
Metylvätesuberat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15413907
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15413907 1 g 1g
15423907 5 g 5g
15433907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15413907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30325.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3946-32-5 | C9H15O4 | 187.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3946-32-5
Molekylformel C9H15O4
Molekylvikt (g/mol) 187.22
MDL-nummer MFCD00004427
InChI-nyckel KOVPXZDUVJGGFU-UHFFFAOYSA-M
Synonym suberic acid monomethyl ester, monomethyl suberate, methyl hydrogen suberate, subericacidmonomethylester, octanedioic acid monomethyl ester, mono-methyl suberate, acmc-1ckw1, ksc492m6f, 7-methoxycarbonylheptanoic acid, octanedioic acid 1-methyl ester
PubChem CID 554191
IUPAC-namn 8-metoxi-8-oxooktansyra
LEDER COC(=O)CCCCCCC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl hydrogen suberate
Smältpunkt 17°C to 19°C
Densitet 1.04
Kokpunkt 185°C to 186°C (18 mmHg)
Linjär formel CH3O2C(CH2)6CO2H
Kvantitet 1 g
Formel vikt 188.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.