Läs mer
Methyl hydrogen succinate, 95%
Produktkod. 15466118
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15466118 100 g 100g
15456118 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15466118 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59722.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3878-55-5 | C5H8O4 | 132.115 g/mol
Den kunde reagera med 1,2,3-trimetoxi-bensen och erhålla 4-oxo-4-(2,3,4-trimetoxi-fenyl)-smörsyrametylestern. Denna reaktion behöver reagenset av PPA. Butandisyra 1-metylester är en mellanprodukt i syntesen av agonister till både GHB och GABAB neurala receptorer, som uppvisar neurotransmittorliknande effekter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den kunde reagera med 1,2,3-trimetoxi-bensen och erhålla 4-oxo-4-(2,3,4-trimetoxi-fenyl)-smörsyrametylestern. Denna reaktion behöver reagenset av PPA. Butandisyra 1-metylester är en mellanprodukt i syntesen av agonister till både GHB och GABAB neurala receptorer, som uppvisar neurotransmittorliknande effekter.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3878-55-5
Molekylformel C5H8O4
Molekylvikt (g/mol) 132.115
MDL-nummer MFCD00002788
InChI-nyckel JDRMYOQETPMYQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym monomethyl succinate, succinic acid monomethyl ester, methyl hydrogen succinate, mono-methyl succinate, butanedioic acid, monomethyl ester, 3-carbomethoxypropanoic acid, succinic acid, monomethyl ester, unii-ya2v724s0a, mono-methyl hydrogen succinate, butanedioic acid monomethyl ester
PubChem CID 77487
ChEBI CHEBI:75146
IUPAC-namn 4-metoxi-4-oxosmörsyra
LEDER COC(=O)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl hydrogen succinate
Smältpunkt 54°C to 57°C
Kokpunkt 151°C (20 mmHg)
Linjär formel CH3OCOCH2CH2CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 1722669
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 132.11
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.