Läs mer
Metylvätetereftalat, 99+%
Produktkod. 15460698
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15460698 100 g 100g
15440698 5 g 5g
15450698 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15460698 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54391.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 1679-64-7 | C9H8O4 | 180,159 g/mol
Metylvätetereftalat används i syntesen av hepatit C antiviral aktivitet. Det används också vid design och beredning av bensamidderivat som BRAFV600E-hämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylvätetereftalat används i syntesen av hepatit C antiviral aktivitet. Det används också vid design och beredning av bensamidderivat som BRAFV600E-hämmare.
Löslighet
Något löslig i vatten. Även löslig i metanol, bensen och eter.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1679-64-7
Molekylformel C9H8O4
Molekylvikt (g/mol) 180.159
MDL-nummer MFCD00002557
InChI-nyckel REIDAMBAPLIATC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxycarbonyl benzoic acid, mono-methyl terephthalate, monomethyl terephthalate, methyl terephthalate, methyl hydrogen terephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, monomethyl ester, terephthalic acid monomethyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid monomethyl ester, terephthalic acid, monomethyl ester, hydrogen methyl terephthalate
PubChem CID 15513
IUPAC-namn 4-metoxikarbonylbensoesyra
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl hydrogen terephthalate
Smältpunkt 220 °C till 223 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 1911082
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. Löslig även i metanol, bensen och eter.
Formel vikt 180.16
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.