Läs mer
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15407507
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15407507 1 g 1g
15498995 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15407507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35310.03
 Begränsad artikel
CAS: 86718-01-6 | C9H8N2O2 | 176.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86718-01-6
Molekylformel C9H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 176.18
MDL-nummer MFCD09910350
InChI-nyckel KYHRVKMXYXBEQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, 7-methoxycarbonyl imidazo 1,2-a pyridine, methylimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, methyl h-imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid, methyl ester, pubchem21685, methylimidazoapyridinecarboxylate, methyl imidazo-1,2-a pyridine-7-carboxylate, 7-imidazo 1,2-a pyridinecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 15096964
IUPAC-namn metylimidazo[l,2-a]pyridin-7-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC2=NC=CN2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Smältpunkt 133 °C till 135 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 176.18
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.