Läs mer
Metylindol-2,4,5,6,7-d5-3-acetat, TRC
Produktkod. 30473837
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473837 5 mg
30479199 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30473837 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3134765MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102415-39-4
Molekylformel C11 D5 H6 N O2
Molekylvikt (g/mol) 194.2414
Synonym 1H-Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic acid, methyl ester (9CI), 1H-Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetic acid methyl ester, 1H-Indole-3-acetic Acid Methyl Ester-D5 (indole-2,4,5,6,7-D5), Methyl Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetate, 2-(2,4,5,6,7-Pentadeuterio-1H-indol-3-yl)acetic acid methyl ester, 2-(3-Indolyl-2,4,5,6,7-d5)acetic acid methyl ester, Methyl 2-(1H-indol-3-yl-d5)acetate
IUPAC-namn metyl 2-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1H-indol-3-yl)acetat
LEDER [2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1CC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Indole-2,4,5,6,7-d5-3-acetate
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11NO2/c1-14-11(13)6-8-7-12-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,12H,6H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,7D
Formel vikt 194.1104