Läs mer
Metylindol-3-karboxylat, 99 %
Produktkod. 11393556
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393556 25 g 25g
11303566 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393556 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14516.14
 Begränsad artikel
CAS: 942-24-5 | C10H9NO2 | 175,187 g/mol
Reaktant som används för framställning av kväveoxidsyntes (nNOS)-hämmare, proteinkinas c alfa (PKC)α ) hämmare, hämmare av den C-terminala domänen av RNA-polymeras II som antitumörmedel, inhibitorer av kinasinsatt domänreceptor (KDR), organokatalysatorer för anti-Mannich-reaktionen, mycket sena antigen-4 (VLA-4)-antagonister, hämmare av humant 5-lipoxygenas-, selipoxigenas- och selipoxigen-receptorhämmare. hyaluronidashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Reaktant som används för framställning av kväveoxidsyntes (nNOS)-hämmare, proteinkinas c alfa (PKC)α ) hämmare, hämmare av den C-terminala domänen av RNA-polymeras II som antitumörmedel, inhibitorer av kinasinsatt domänreceptor (KDR), organokatalysatorer för anti-Mannich-reaktionen, mycket sena antigen-4 (VLA-4)-antagonister, hämmare av humant 5-lipoxygenas-, selipoxigenas- och selipoxigen-receptorhämmare. hyaluronidashämmare.
Löslighet
Lite löslig metanol och dimetylsulfoxid. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 942-24-5
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.187
MDL-nummer MFCD00189407
InChI-nyckel QXAUTQFAWKKNLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl indole-3-carboxylate, indole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-indolecarboxylate, 1h-indole-3-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-3-carboxylic acid, methyl ester, 3-carbomethoxyindole, 3-methoxycarbonylindole, methylindole-3-carboxylate, indole-3-carboxylic acid, methyl ester, methyl-3-indolcarboxylate
PubChem CID 589098
ChEBI CHEBI:65019
IUPAC-namn metyl-lH-indol-3-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CNC2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl indole-3-carboxylate
Smältpunkt 149 °C till 152 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 142023
Löslighetsinformation Lätt löslig metanol och dimetylsulfoxid. Olöslig i vatten.
Formel vikt 175.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.