Läs mer
Metylindol-3-karboxylat, TRC
Produktkod. 30479371
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30479371 5 g
1 options
Produktkod. 30479371 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3135205G
 Begränsad artikel
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl indole-3-carboxylate
CAS 942-24-5
Molekylformel C10H9NO2
Kvantitet 5 g
Synonym Indole-3-carboxylic Acid','Methyl Ester, 3-Methoxycarbonylindole, Methyl 1H-indole-3-carboxylate, Methyl Indole-3-carboxylate, Methyl Indolyl-3-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)8-6-11-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,11H,1H3
LEDER O=C(OC)C1=CNC2=CC=CC=C21
IUPAC-namn metyl 1H-indol-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 175.18
Formel vikt 175.06