Läs mer
Methyl indole-5-carboxylate, 97%
Produktkod. 11322947
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322947 1 g 1g
11332947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16228.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1011-65-0 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Reaktant för biosyntes av hämmare av proteinkinaser, reaktant i metallfri Friedel-Crafts alkylering, reaktant vid framställning av difenylsulfonium ylider från Martins sulfuran, reaktant i korsdehydrogenativa kopplingsreaktioner, reaktant vid syntes av indirubin i aminodolylacetat derivat, reaktant.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Reaktant för biosyntes av inhibitorer av proteinkinaser,
reaktant i metallfri Friedel-Crafts alkylering, reaktant vid framställning av difenylsulfoniumylider från Martins sulfuran, reaktant i korsdehydrogenativa ′kopplingsreaktioner, reaktant i syntes av indirubinreaktantderivat i preparat av indirubinreaktantdolyler, reaktant i syntes av indirubinreaktantderivat.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1011-65-0
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.187
MDL-nummer MFCD00153023
InChI-nyckel DRYBMFJLYYEOBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl indole-5-carboxylate, indole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-5-carboxylic acid, methyl ester, methylindole-5-carboxylate, 1h-indole-5-carboxylic acid methyl ester, indole5carboxylicacidmethylester, indole-5-carboxylicacidmethylester, indole-5-carboxylate, pubchem7248, 5-methoxycarbonylindole
PubChem CID 2737635
IUPAC-namn metyl-lH-indol-5-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)NC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl indole-5-carboxylate
Smältpunkt 123°C to 126°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 474256
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 175.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.