Läs mer
Methyl indole-5-carboxylate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10567254 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10567254 1 g 1g
10724185 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10567254 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399540010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1011-65-0
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.19
MDL-nummer MFCD00153023
InChI-nyckel DRYBMFJLYYEOBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl indole-5-carboxylate, indole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-indole-5-carboxylic acid, methyl ester, methylindole-5-carboxylate, 1h-indole-5-carboxylic acid methyl ester, indole5carboxylicacidmethylester, indole-5-carboxylicacidmethylester, indole-5-carboxylate, pubchem7248, 5-methoxycarbonylindole
PubChem CID 2737635
IUPAC-namn methyl 1H-indole-5-carboxylate
LEDER COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)NC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl indole-5-carboxylate
Smältpunkt 126°C to 128°C
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 175.19
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl indole-5-carboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.