Läs mer
Methyl Indole-5-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1H-Indole-5-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1011-65-0 |
| Molekylformel | C10 H9 N O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1H-Indole-5-carboxylic acid','methyl ester, Indole-5-carboxylic acid','methyl ester (6CI,7CI,8CI), 5-(Methoxycarbonyl)-1H-indole, 5-(Methoxycarbonyl)indole, Methyl 1H-indole-5-carboxylate, Methyl 5-indolecarboxylate, 5-(Methoxycarbonyl)indole, H-Indole-5-carboxylic Acid Methyl Ester, 5-(Methoxycarbonyl)-1H-indole |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)8-2-3-9-7(6-8)4-5-11-9/h2-6,11H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc2[nH]ccc2c1 |
| IUPAC-namn | methyl 1H-indole-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.184 |
| Formel vikt | 175.0633 |