Läs mer
Methyl indole-6-carboxylate, 98%
Produktkod. 11382857
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382857 1 g 1g
11392857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16020.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 50820-65-0 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50820-65-0
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.187
MDL-nummer MFCD00211063
InChI-nyckel AYYOZKHMSABVRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl indole-6-carboxylate, indole-6-carboxylic acid methyl ester, methylindole-6-carboxylate, 1h-indole-6-carboxylic acid, methyl ester, 1h-indole-6-carboxylic acid methyl ester, indole-7-carboxylate, 6-carbomethoxyindole, indole-6-carboxylate, pubchem1696, 6-methoxycarbonylindole
PubChem CID 639844
IUPAC-namn metyl-lH-indol-6-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=CN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl indole-6-carboxylate
Smältpunkt 78°C to 80°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 141837
Formel vikt 175.19
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl indole-6-carboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl indole-6-carboxylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.