Läs mer
Metylindolyl-3-glyoxylat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl Indolyl-3-glyoxylate |
| CAS | 18372-22-0 |
| Molekylformel | C11 H9 N O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)10(13)8-6-12-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,12H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | metyl 2-(1H-indol-3-yl)-2-oxoacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.19 |
| Formel vikt | 203.0582 |